Merck
85969
Supelco
Methoxypolyethylene glycol 5,000 propionic acid N-succinimidyl ester
≥80%
Sinónimos:
Polyethylene glycol, mono-Methyl polyethylene glycol 5′000 propionic acid N-succinimidyl ester, PEG-succinimidyl propionate, Polyethylene glycol N-succinimidyl propionate
Seleccione un Tamaño
1 G
708,00 €
708,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
708,00 €
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
708,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥80%
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
2-8°C
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)