Saltar a
85676
3-Stearoyl-sn-glycerol
≥99.0% (TLC)
Sinónimos:
(R)-Glycerol 1-stearate, L-α-Monostearin, L-α-Stearin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H42O4
Número CAS:
Peso molecular:
358.56
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
238-880-5
Beilstein/REAXYS Number:
1728686
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥99.0% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](O)CO
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)