Merck
84713
Sigma-Aldrich
Disulfuro de carbono
puriss., low in benzene, ≥99.5% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CS2
Número de CAS:
Peso molecular:
76.14
Beilstein:
1098293
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo:
≥99.5% (GC)
bp:
46 °C (lit.)
presión de vapor:
5.83 psi
El producto 84713 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
densidad de vapor
2.67 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
5.83 psi
grado
puriss.
Ensayo
≥99.5% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
212 °F
calidad
low in benzene
lim. expl.
50 %
impurezas
≤1 ppm benzene
≤1 ppm toluene
índice de refracción
n20/D 1.627 (lit.)
n20/D 1.627
bp
46 °C (lit.)
mp
−112-−111 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 2.9 g/L at 20 °C
densidad
1.263 g/mL at 20 °C
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
Clave InChI
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órganos de actuación
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-30 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The mass budgets of carbonyl sulfide, dimethyl sulfide, carbon disulfide and hydrogen sulfide.
Watts SF.
Atmospheric Environment, 34(5), 761-779 (2000)
Charles-André Fustin et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 22(15), 6690-6695 (2006-07-13)
We report on a simple procedure to tune the hydrophilicity of hybrid gold nanoparticles. The nanoparticles have been prepared in the core of a poly(ethylene glycol)-block-poly(epsilon-caprolactone) (PEG-b-PCL) five-arm star block copolymer. A hydrophilic corona was then added to these hybrid
Global sources, lifetimes and mass balances of carbonyl sulfide (OCS) and carbon disulfide (CS2) in the earth's atmosphere.
Khalil MAK and Rasmussen RA.
Atmospheric Environment, 18(9), 1805-1813 (1984)
Strongly electron deficient sulfonyldithioformate based RAFT agents for hetero Diels-Alder conjugation: Computational design and experimental evaluation.
Nebhani L, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 47(22), 6053-6053 (2009)
C60: a new form of carbon.
Kratschmer W, et al.
Nature, 347(6291), 354-358 (1990)