82227
Propylene carbonate
Selectophore™, ≥99.0%
Sinónimos:
1,2-Propanediol cyclic carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one
About This Item
Productos recomendados
grado
for ion-selective electrodes
Nivel de calidad
presión de vapor
0.13 mmHg ( 20 °C)
0.98 mmHg ( 50 °C)
descripción
solvent for preparation of membranes
Línea del producto
Selectophore™
Análisis
≥99.0% (GC)
≥99.0%
formulario
liquid
temp. de autoignición
851 °F
lim. expl.
14.3 %
índice de refracción
n20/D 1.421 (lit.)
n20/D 1.423
bp
240 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
densidad
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
269.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
132 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.