82100
Propylamine
purum, ≥99.0% (GC)
Sinónimos:
1-Aminopropane
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
2 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
4.79 psi ( 20 °C)
grado
purum
Análisis
≥99.0% (GC)
formulario
liquid
temp. de autoignición
604 °F
lim. expl.
10.4 %
índice de refracción
n20/D 1.388 (lit.)
n20/D 1.388
bp
48 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
densidad
0.719 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCN
InChI
1S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3
Clave InChI
WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
<-31.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
< -35 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?