Saltar a
53646
Propylamine
analytical standard
Sinónimos:
1-Aminopropane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
82,50 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
59.11
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-462-3
Beilstein/REAXYS Number:
1098243
MDL number:
82,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
4.79 psi ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
604 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
10.4 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤1.0% water
refractive index
n20/D 1.387-1.389, n20/D 1.388 (lit.)
bp
48 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
density
0.719 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCN
InChI
1S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3
InChI key
WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
459459089350803
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
vapor density
2 (vs air)
vapor density
2.04 (vs air)
vapor density
2.5 (vs air)
vapor density
-
autoignition temp.
604 °F
autoignition temp.
755 °F
autoignition temp.
594 °F
autoignition temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propylamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
<-31.0 °F
flash_point_c
< -35 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)