Merck
81410
Supelco
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 100,000
Sinónimos:
PS
About This Item
Fórmula lineal:
[CH2CH(C6H5)]n
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
for GPC
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mol peso
Mn ~89300
Mp ~89400
Mw ~94900
técnicas
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.06
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 6
1 of 6