Nombre del producto
Ácido pícrico, purum, moistened with ≥40% water, ≥98.0% (calc. on dry substance, T)
SMILES string
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
InChI key
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
grade
purum
assay
≥98.0% (calc. on dry substance, T)
form
solid
quality
moistened with ≥40% water
expl. lim.
0.01 %
impurities
≥40% water
mp
122-123 °C (dried material) (lit.)
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Desen. Expl. 1
Clase de almacenamiento
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?