80380624-0010-P
Europium Functionalized Microspheres
F1-EU 030-0.1G-P, polystyrene, carboxylic acid functionalized, europium labeled, vial of 0.1 g, fluorescent red
About This Item
Productos recomendados
Etiqueta
europium labeled
Materiales
polyethylene bottle
polystyrene
envase
vial of 0.1 g
fabricante / nombre comercial
Estapor®
concentración
1% solids
color
fluorescent red
diámetro
0.270-0.330 μm
capacidad
200-500 μeq/g surface charge density
grupo funcional
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Significantly improve lateral flow assay sensitivity.
- Drastically reduce background fluorescence.
- Make assays easier to read and quantify.
- Exhibit a much longer Stokes shift than traditional fluorescent labels.
- Exhibit an enhanced fluorescent quantum yield facilitating a low detection limit.
- Are functionalized with a carboxylated surface for protein conjugation.
- Are available in three different size options.
Aplicación
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)