Merck
80100
Supelco
Dibutyl phthalate
Selectophore, for ion-selective electrodes
Sinónimos:
n-Butyl phthalate, DBP, Phthalic acid dibutyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4-1,2-[CO2(CH2)3CH3]2
Número de CAS:
Peso molecular:
278.34
Beilstein:
1914064
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NB.61
grado
for ion-selective electrodes
Nivel de calidad
densidad de vapor
9.6 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 147 °C)
Línea del producto
Selectophore
Ensayo
99.50%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
756 °F
lim. expl.
0.47 %, 236 °F
color
clear
índice de refracción
n20/D 1.492 (lit.)
n20/D 1.493
bp
340 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
densidad
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
Clave InChI
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Dibutyl phthalate (DBP) belongs to phthalate group, and is a dialkyl or aryl/alkyl diesters of phthalic acid. It is mostly used as additive in cosmetics and skin care products. Generally, phthalate esters are hydrophobic compounds which displays strong potential for adsorption.[1][2][3]
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicación
DBP may be used as plasticisers in studying the transcriptional activity of human sodium/iodide symporter.[4]
Plasticizer
Información legal
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
367.7 °F - open cup
Punto de inflamabilidad (°C)
186.5 °C - open cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Systemic uptake of diethyl phthalate, dibutyl phthalate, and butyl paraben following whole-body topical application and reproductive and thyroid hormone levels in humans.
Janjua NR
Environmental Science & Technology, 41(15), 5564-5570 (2007)
Biodegradation of bis (2-ethylhexyl) phthalate in a soil slurry-sequencing batch reactor.
Juneson, Christopher, Owen P. Ward, and Ajay Singh.
Process. Biochem., 37.3, 305-313 (2001)
Caterina S Wondergem et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 21(7), 625-632 (2020-01-26)
Synthesis methods to prepare lower transition metal catalysts and specifically Ni for Shell-Isolated Nanoparticle-Enhanced Raman Spectroscopy (SHINERS) are explored. Impregnation, colloidal deposition, and spark ablation have been investigated as suitable synthesis routes to prepare SHINERS-active Ni/Au@SiO2 catalyst/Shell-Isolated Nanoparticles (SHINs). Ni
The promoter of the human sodium/iodide symporter responds to certain phthalate plasticisers.
Breous E, Wenzel A, Loos U.
Molecular and Cellular Endocrinology, 244(1-2), 75-78 (2005)
Human biological monitoring of diisononyl phthalate and diisodecyl phthalate: a review.
Saravanabhavan G, Murray J.
Journal of Environmental and Public Health, 1-11 (2012)