Merck
80012
Supelco
2,3,5,6-Tetrabromo-p-xylene
analytical standard
Sinónimos:
1,2,4,5-Tetrabromo-3,6-dimethylbenzene
About This Item
Fórmula lineal:
C6Br4(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
421.75
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.5% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mp
254-256 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
cadena SMILES
Cc1c(Br)c(Br)c(C)c(Br)c1Br
InChI
1S/C8H6Br4/c1-3-5(9)7(11)4(2)8(12)6(3)10/h1-2H3
Clave InChI
RXKOKVQKECXYOT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)