793051
Specially Denatured Alcohol
200 proof, SDA 30, contains Methanol
Sinónimos:
Ethanol, SDA
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
contiene
Methanol
concentración
200 proof
Información de impuestos y licencias
Permit for use required
cadena SMILES
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
5GA-PB is in a poly drum with flex spout.
3x5GA is in metal drum with flex spout.
3x5GA-PB is in a poly drum with flex spout.
55GA is in metal drum.
55GA-PB is in poly drum.
Componentes
9.10% (v/v) Methanol
Otras notas
To purchase Specially Denatured Alcohol, customers must possess an Industrial Alcohol User Permit from the Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB).
- Permit must have customer signature and date of submission to Sigma-Aldrich in addition to the original signature and date.
- Permit must have word, "copy" handwritten or stamped.
- Permit number must contain correct state or US designation matching ship-to address.
- Permit address must match ship-to-address in Sigma-Aldrich system.
- Permit only needs to be provided on first order to [email protected].
- All orders require that a PO with the statement, "valid permit #####" be submitted to [email protected].
TTB Link
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
14 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)