Merck
78701
Supelco
Sclareol
reference material
Sinónimos:
(1R,2R,8aS)-Decahydro-1-(3-hydroxy-3-methyl-4-pentenyl)-2,5,5,8a-tetramethyl-2-naphthol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H36O2
Número de CAS:
Peso molecular:
308.50
Beilstein:
2054148
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
reference material
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
actividad óptica
[α]/D -28.0±3.0°, c = 1 in pyridine
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
bp
218-220 °C/19 mmHg (lit.)
mp
95-100 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC1(C)CCC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@](C)(O)[C@@H]2CC[C@@](C)(O)C=C
InChI
1S/C20H36O2/c1-7-18(4,21)13-9-16-19(5)12-8-11-17(2,3)15(19)10-14-20(16,6)22/h7,15-16,21-22H,1,8-14H2,2-6H3/t15-,16+,18-,19-,20+/m0/s1
Clave InChI
XVULBTBTFGYVRC-HHUCQEJWSA-N
Descripción general
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)