Merck
77084
Supelco
Eclalbasaponin II
analytical standard
Sinónimos:
(3β,16α)-3-(β-D-Glucopyranosyloxy)-16-hydroxyolean-12-en-28-oic acid, Ecliptasaponin A
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H58O9
Número de CAS:
Peso molecular:
634.84
Beilstein:
1613820
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥85.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
CC1(C)CC[C@@]2([C@H](O)C[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2C1)C(O)=O
InChI
1S/C36H58O9/c1-31(2)14-15-36(30(42)43)20(16-31)19-8-9-23-33(5)12-11-25(45-29-28(41)27(40)26(39)21(18-37)44-29)32(3,4)22(33)10-13-34(23,6)35(19,7)17-24(36)38/h8,20-29,37-41H,9-18H2,1-7H3,(H,42,43)/t20-,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-,33-,34+,35+,36+/m0/s1
Clave InChI
WYDPEADEZMZKNM-ZBKPBKBGSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mohi Uddin Jewel et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(5) (2020-03-04)
Fully inkjet-printed device fabrication is a crucial goal to enable large-area printed electronics. The limited number of two-dimensional (2D) material inks, the bottom-gated structures, and the low current on/off ratio of thin-film transistors (TFTs) has impeded the practical applications of