Merck
77007
Millipore
Hybriscan I kit
Leuconostoc, suitable for environmental, food and beverages, microbiology and in situ hybriziation
Sinónimos:
Leuconostoc HybriScanI, FastScan Leuconostoc
Seleccione un Tamaño
48 TESTS
288,00 €
288,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
48 TESTS
288,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41171621
NACRES:
NA.85
288,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Nombre del producto
HybriScanI Leuconostoc, suitable for food and beverages, microbiology, suitable for microbe id | in situ hybriziation
fabricante / nombre comercial
(HybriScan)
técnicas
microbe id | in situ hybriziation: suitable
aplicaciones
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Leuconostoc spp.
Categorías relacionadas
Descripción general
HybriScan I kits are intended for the identification and result confirmation of microorganisms using rRNA as the detection target. Several customers also use it to detect microorganisms in food, beverage and water samples. The principle is based on in situ sandwich hybridization with two specific probes. As the rRNA of dead cells is degraded in the presence of RNase, only living cells are detected. Each cell has several thousand rRNA copies, so neither PCR nor a polymerase is needed for this technology, which means that this molecular biology test is not inhibited by the sample matrix.
Características y beneficios
  • Sensitivity (cfu/assay): 1000
Información legal
HybriScan is a trademark of ScanBec GmbH
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)