Merck
76968
Supelco
Pentatriacontane
analytical standard
Seleccione un Tamaño
250 MG
62,80 €
62,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
62,80 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)33CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
492.95
Beilstein:
1711999
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
62,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
73-76 °C
aplicaciones
petroleum
Formato
neat
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H72/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-35H2,1-2H3
Clave InChI
VHQQPFLOGSTQPC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)