Merck
76166
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl palmitate
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
p-Nitrophenyl palmitate, Hexadecanoic acid 4-nitrophenyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H35NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
377.52
Beilstein:
1891754
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
Ensayo
≥98.0% (GC)
mp
~60 °C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C22H35NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-22(24)27-21-18-16-20(17-19-21)23(25)26/h16-19H,2-15H2,1H3
Clave InChI
LVZSQWIWCANHPF-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)