Merck
75833
Supelco
Prenyl acetate
analytical standard
Sinónimos:
3,3-dimethyl allyl acetate, 3-methyl-2-buten-1-ol acetate, 3-methyl-2-buten-1-yl acetate, 3-methyl-2-butenyl acetate, Isopent-2-enyl acetate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2CH2CH=C(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
128.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤0.3% water
índice de refracción
n20/D 1.428-1.432
n20/D 1.43 (lit.)
bp
151-152 °C/752 mmHg (lit.)
densidad
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
CC(=O)OC\C=C(\C)C
InChI
1S/C7H12O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h4H,5H2,1-3H3
Clave InChI
XXIKYCPRDXIMQM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
49 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Eric M Jones et al.
Cell systems, 8(3), 254-260 (2019-03-25)
G protein-coupled receptors (GPCRs) are central to how mammalian cells sense and respond to chemicals. Mammalian olfactory receptors (ORs), the largest family of GPCRs, mediate the sense of smell through activation by small molecules, though for most bonafide ligands, they