Merck
74892
Supelco
Octatetracontane
analytical standard
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)46CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
675.29
Beilstein:
1806748
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
91-93 °C
aplicaciones
petroleum
Formato
neat
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C48H98/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-48-46-44-42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-48H2,1-2H3
Clave InChI
CFBPOLLJQOANPF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Octatetracontane may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in motor oil samples using gas chromatography with atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry.[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
High molecular weight non-polar hydrocarbons as pure model substances and in motor oil samples can be ionized without fragmentation by atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry
Hourani N and Kuhnert N
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 26(19), 2365-2371 (2012)