74767
Cyhalothrin
analytical standard
Seleccione un Tamaño
60,90 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
60,90 €
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
Ensayo
≥98.0% (mixture of 4 isomers, HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
impurezas
≤1.0% water
mp
48-54 °C
Formato
neat
cadena SMILES
FC(F)(F)\C(=C\C1C(C1C(=O)OC(c2cc(ccc2)Oc3ccccc3)C#N)(C)C)\Cl
InChI
1S/C23H19ClF3NO3/c1-22(2)17(12-19(24)23(25,26)27)20(22)21(29)31-18(13-28)14-7-6-10-16(11-14)30-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/b19-12-
Clave InChI
ZXQYGBMAQZUVMI-UNOMPAQXSA-N
Categorías relacionadas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.