74597
cis-3-Hexenyl acetate
analytical standard
Sinónimos:
(3Z)-3-Hexen-1-ol acetate, (3Z)-C-3-Hexenyl acetate, Leaf acetate
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.425-1.429
n20/D 1.427 (lit.)
bp
75-76 °C/23 mmHg (lit.)
densidad
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadena SMILES
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(C)=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4-
Clave InChI
NPFVOOAXDOBMCE-PLNGDYQASA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
134.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
57 °C
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?