74164
trans-2-Methyl-2-butenal
analytical standard
Sinónimos:
Tiglic aldehyde, (E)-2-Methylbut-2-enal, trans-2,3-Dimethylacrolein, trans-2-Methyl-2-butenal, Tiglinaldehyde
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥97.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refracción
n20/D 1.448 (lit.)
n20/D 1.448
bp
116-119 °C/752 mmHg (lit.)
densidad
0.869 g/mL at 20 °C
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
neat
cadena SMILES
C\C=C(/C)C=O
InChI
1S/C5H8O/c1-3-5(2)4-6/h3-4H,1-2H3/b5-3+
Clave InChI
ACWQBUSCFPJUPN-HWKANZROSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
21 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?