W340707
trans-2-Methyl-2-butenal
sum of isomers, ≥99%, FG
Sinónimos:
Tiglic aldehyde, (E)-2-Methylbut-2-enal, trans-2,3-Dimethylacrolein, trans-2-Methyl-2-butenal, Tiglinaldehyde
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Análisis
≥99%
impurezas
<2.0% tiglic acid
índice de refracción
n20/D 1.448 (lit.)
bp
116-119 °C/752 mmHg (lit.)
116-122 °C
densidad
0.869 g/mL at 20 °C
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; fruity
cadena SMILES
C\C=C(/C)C=O
InChI
1S/C5H8O/c1-3-5(2)4-6/h3-4H,1-2H3/b5-3+
Clave InChI
ACWQBUSCFPJUPN-HWKANZROSA-N
Aplicación
- Gas-Phase Reaction of trans-2-Methyl-2-butenal with Cl: Kinetics, Gaseous Products, and SOA Formation.: This study provides a comprehensive analysis of the atmospheric reactions involving trans-2-Methyl-2-butenal, highlighting its impact on air quality and secondary organic aerosol (SOA) formation. Such insights are crucial for environmental chemists and policymakers aiming to understand and mitigate air pollution (Antiñolo et al., 2020).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
21 °C - closed cup