Merck
73142
Millipore
Canavanine Glycine Bromothymol blue Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Sinónimos:
CGB Agar
Seleccione un Tamaño
500 G
286,00 €
286,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
286,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41171606
NACRES:
NA.74
286,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 20.0 g/L
bromothymol blue, 0.08 g/L
L-canavanine sulfate, 0.03 g/L
glycine, 10.0 g/L
magnesium sulfate, 1.0 g/L
potassium phosphate, 1.0 g/L
thyamine hydrochloride, 0.001 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Basic
pH final
5.8±0.2 (25 °C)
aplicaciones
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
CGB Agar is recommended for the differentiation of Cryptococcus neoformans var. neoformans and Cryptococcus gattii
Nota de preparación
Suspend 32.11 g in 1000 ml distilled water. Heat to boiling to dissolve the medium completely. Sterilize by autoclaving at 15 lbs pressure (121°C) for 15 minutes. Mix well and use as desired.
Nota al pie de página
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Información legal
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)