Merck
71878
Sigma-Aldrich
H-D-Lys(Alloc)-OH
puriss., ≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
Nδ-Alloc-D-lysine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
230.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
grado
puriss.
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
Formulario
lumps
actividad óptica
[α]20/D −18.5±1°, c = 1% in 1 M HCl
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N[C@H](CCCCNC(=O)OCC=C)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O4/c1-2-7-16-10(15)12-6-4-3-5-8(11)9(13)14/h2,8H,1,3-7,11H2,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m1/s1
Clave InChI
JMZPOGGPUVRZMI-MRVPVSSYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)