Merck
71230
Sigma-Aldrich
Timerosal
97.0-101.0% (on dried substance, T)
Sinónimos:
Etilmercuritiosalicilato de sodio, Mercuri-([o-carboxifenil]tio)etil sodium salt, Ácido 2-(etilmercuriomercapto)benzoico sodium salt, Ácido etilmercuritiosalicílico sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
2-(C2H5HgS)C6H4CO2Na
Número de CAS:
Peso molecular:
404.81
Beilstein:
8169555
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51473202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
Nivel de calidad
Ensayo
97.0-101.0% (on dried substance, T)
Formulario
powder
mp
234-237 °C (dec.) (lit.)
Modo de acción
enzyme | inhibits
cadena SMILES
[Na+].CC[Hg]Sc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2S.C2H5.Hg.Na/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10;1-2;;/h1-4,10H,(H,8,9);1H2,2H3;;/q;;2*+1/p-2
Clave InChI
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Acciones bioquímicas o fisiológicas
El timerosal es un reactivo oxidante de sulfhidrilo (tiol) capaz de inhibir una amplia variedad de enzimas dependientes del sulfhidrilo y proteínas como la metionina sintasa dependiente de PI3-cinasa, receptores de transporte de glutamato y las ATPasas dependientes de Na++K+.
Nota de análisis
Solubility (EP/BP) Freely soluble in water, sparingly soluble or soluble in ethanol (96%), practically insoluble in ether and methylene cholride.
Otras notas
As part of the corporation global plan to support the Minamata Convention eliminating mercury-containing compounds, as of January 2021 customers will be required to provide an End-Use Declaration. Sales of thimerosal will be restricted for approved applications only.
Cláusula de descargo de responsabilidad
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
John M Feller et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 93(9), 3560-3567 (2008-06-12)
Hyperinsulinism with islet cell hyperplasia is a frequent complication, of unknown cause, in hemolytic disease of the newborn, occurring in Rh(D)-positive infants of Rh-isoimmunized Rh(D)-negative mothers, but not in infants with other hemolytic disorders. We investigated the possibility that trans-placentally
Ildiko R Dunay et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 48(12), 4848-4854 (2004-11-25)
Acute therapy with pyrimethamine plus sulfadiazine is the treatment of choice for reactivated toxoplasmic encephalitis (TE). Acute therapy is followed by lifelong maintenance therapy (secondary prophylaxis) with the same drugs at lower dosages. The use of pyrimethamine plus sulfadiazine is
Anna Kirkland
Social studies of science, 42(2), 237-261 (2012-08-02)
That vaccines do not cause autism is now a widely accepted proposition, though a few dissenters remain. An 8-year court process in the US federal vaccine injury compensation court ended in 2010 with rulings that autism was not an adverse
Alicia Bazzano et al.
American journal on intellectual and developmental disabilities, 117(3), 233-242 (2012-06-22)
Although the assertion of a link between vaccines and autism has been scientifically rejected, the theory continues to be popular and may influence the attitudes of parents of children with autism spectrum disorders. The authors sought to assess how often
Alberto Eugenio Tozzi et al.
Developmental medicine and child neurology, 54(9), 843-848 (2012-05-18)
The aim of this article was to explore the effect of duration of breastfeeding on neurocognitive development. The long-term effect of breastfeeding on neurodevelopment was examined through a battery of neuropsychological tests in 1403 children (693 females, 710 males; mean