Saltar a
71104
S-Trityl-L-cysteine-benzylamide fumarate salt
≥96.0% (HPLC)
Sinónimos:
N-Benzyl-S-trityl-L-cysteinamide fumarate salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H28N2OS · C4H4O4
Número CAS:
Peso molecular:
568.68
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥96.0% (HPLC)
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O.N[C@@H](CSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(=O)NCc4ccccc4
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)