70162
Nalidixic acid
≥99.0% (T)
Sinónimos:
1,4-Dihydro-1-ethyl-7-methyl-1,8-naphthyridin-4-one-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥99.0% (T)
mp
227-229 °C (lit.)
228-230 °C
solubilidad
chloroform: 20 mg/mL, clear
Modo de acción
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
cadena SMILES
CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2ccc(C)nc12
InChI
1S/C12H12N2O3/c1-3-14-6-9(12(16)17)10(15)8-5-4-7(2)13-11(8)14/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,16,17)
Clave InChI
MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Otras notas
sustituido por
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?