Merck
69710
Sigma-Aldrich
Methyl violet
for microscopy (Bact., Bot., Hist.), indicator (pH 0.1-2.0), mixture of polymethylated pararosaniline hydrochlorides
Sinónimos:
Methyl violet 2B, Basic Violet 1
Seleccione un Tamaño
25 G
25,30 €
100 G
47,30 €
500 G
168,15 €
25,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
25,30 €
100 G
47,30 €
500 G
168,15 €
About This Item
Número de CAS:
Número de índice de color:
42535
Beilstein:
8464808
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
MA.02
25,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
for microscopy (Bact., Bot., Hist.)
indicator (pH 0.1-2.0)
Nivel de calidad
Formulario
powder or crystals
color
green to very dark green
pH
1-2
mp
137 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
ethanol and water: 0.01 g/10 mL
εmax
≥1500 at 579-589 nm in 50% ethanol
idoneidad
suitable for microscopy
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Cl.C\N=C1/C=C\C(C=C1)=C(/c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C24H27N3.ClH/c1-25-21-12-6-18(7-13-21)24(19-8-14-22(15-9-19)26(2)3)20-10-16-23(17-11-20)27(4)5;/h6-17H,1-5H3;1H
Clave InChI
JFTBTTPUYRGXDG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Methyl Violet 2B is a mixture of polymethylated (4,5 and 6) pararosaniline chlorides
Methyl violet is a triphenylmethane dye. It is a mixture of tetra-, penta-, and hexa- methyl pararosaniline. [1]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
John D. Bancroft
Theory and Practice of Histological Techniques, 725-725 (2008)