Documentos clave
69534
Supelco
Derivatizing agents, Set for GC: Alcohols with boron trifluoride
for GC derivatization, LiChropur
Sinónimos:
Alcohols with boron trifluoride, derivatizing agents, set for GC
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
NA.22
grado
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Formulario
liquid
calidad
LiChropur
temp. de almacenamiento
2-8°C
Componentes
set contains:
05576 boron trifluoride [~10% (~1.3 M) in ethanol]
15718 boron trifluoride [~14% (~2 M) in 1-propanol]
15716 boron trifluoride [~10% (~1.3 M) in methanol]
83253 boron trifluoride [~10% (~1.3 M) in butanol]
10 mL each
Información legal
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Kidney, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)