Merck
69427
Supelco
1-Fluoronaphthalene
reference material
Sinónimos:
Duloxetine impurity G (PhEur)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H7F
Número de CAS:
Peso molecular:
146.16
Beilstein:
1906413
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
reference material
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refracción
n20/D 1.593 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
densidad
1.1322 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7F/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
Clave InChI
CWLKTJOTWITYSI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
65 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)