Merck
68119
Supelco
Butyl propionate
analytical standard
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CO2(CH2)3CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
130.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.5 (vs air)
Análisis
≥97.0% (GC)
temp. de autoignición
799 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.401 (lit.)
bp
145 °C/756 mmHg (lit.)
densidad
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadena SMILES
CCCCOC(=O)CC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
BTMVHUNTONAYDX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
100.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
38 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.