67403
Cirsilineol
analytical standard
Sinónimos:
4′,5-Dihydroxy-3′,6,7-trimethoxyflavone, 6-Methoxyluteolin 3′,7-dimethyl ether, Anisomelin, Eupatrin, Fastigenin
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥95.0% (HPLC and enzymatic)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
food and beverages
formato
neat
cadena SMILES
COc1cc(ccc1O)C2=CC(=O)c3c(O)c(OC)c(OC)cc3O2
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-13-6-9(4-5-10(13)19)12-7-11(20)16-14(25-12)8-15(23-2)18(24-3)17(16)21/h4-8,19,21H,1-3H3
Clave InChI
VKOSQMWSWLZQPA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?