Documentos clave
67362
Millipore
Alkaline saline peptone water
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinónimos:
ASPW, Alkaline peptone water with 2% sodium chloride
Seleccione un Tamaño
500 G
121,00 €
121,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
121,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41171607
NACRES:
NA.85
121,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Agency
according to ISO 21872-1:2017
esterilidad
non-sterile
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
peptone, 20.0 g/L
sodium chloride, 20.0 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbiological culture: suitable
pH final
8.6±0.2 (25 °C)
aplicaciones
food and beverages
sample preparation
microbiology
idoneidad
Vibrio spp.
Aplicación
Liquid culture medium for the pre-enrichment and selective enrichment of potencially enteropathogenic Vibrios, in food samples.
Nota de preparación
Dissolve 40 g of the powder in a litre of distilled water, heating if required. Distribute into suitable containers and sterilize in an autoclave at 121°C for 15 minutes.
Nota al pie de página
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Información legal
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1