66070
3-Methyl-1-butene
analytical standard
Seleccione un Tamaño
92,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
92,40 €
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
2-methyl-1-butene and 1-pentene, residual
índice de refracción
n20/D 1.364
n20/D 1.366
bp
20 °C (lit.)
densidad
0.627 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)C=C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4-5H,1H2,2-3H3
Clave InChI
YHQXBTXEYZIYOV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Productos recomendados
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-70.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-57 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?