Merck
63662
Supelco
trans-p-Menthan-8-ol
analytical standard
Sinónimos:
trans-2-(4-Methylcyclohexyl)isopropanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H20O
Número de CAS:
Peso molecular:
156.27
Beilstein:
1902273
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
Ensayo
≥98.5% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
87-89 °C/9.5 mmHg (lit.)
mp
33-36 °C
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
C[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H20O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h8-9,11H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-
Clave InChI
UODXCYZDMHPIJE-KYZUINATSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)