Merck
63640
Sigma-Aldrich
Melissic acid
purum, synthetic, ≥96.0% (GC)
Sinónimos:
Triacontanoic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)28COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
452.80
Beilstein:
1803689
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
purum
Ensayo
≥96.0% (GC)
calidad
synthetic
mp
92-94 °C (lit.)
92-94 °C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C30H60O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30(31)32/h2-29H2,1H3,(H,31,32)
Clave InChI
VHOCUJPBKOZGJD-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)