61302
Lactalbumin hydrolysate
suitable for microbiology
Sinónimos:
Peptone from lactalbumin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
bovine milk
Nivel de calidad
formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
total nitrogen (N), ≥12%
residuo de ign.
≤6%
pérdida
≤6% loss on drying
pH
6.8-8.0 (25 °C, 2% in H2O)
solubilidad
H2O: 2%, clear (light yellow to yellow and light brown-yellow to brown-yellow and light brown to brown)
aplicaciones
food and beverages
microbiology
Categorías relacionadas
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.