Merck
61224
Supelco
N-Succinimidyl 4-(dimethylamino)benzoate
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
1-{[4-(Dimethylamino)benzoyl]oxy}pyrrolidine-2,5-dione, 4-(Dimethylamino)benzoic acid 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, 4-(Dimethylamino)benzoic acid N-hydroxysuccinimide ester
Seleccione un Tamaño
500 MG
561,00 €
561,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
561,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H14N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
262.26
Beilstein:
1479401
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
561,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
derivatization grade ((HPLC))
for HPLC derivatization
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
solid
calidad
LiChropur
técnicas
HPLC: suitable
cadena SMILES
CN(C)C1=CC=C(C(ON(C(CC2)=O)C2=O)=O)C=C1
InChI
1S/C13H14N2O4/c1-14(2)10-5-3-9(4-6-10)13(18)19-15-11(16)7-8-12(15)17/h3-6H,7-8H2,1-2H3
Clave InChI
FNGFZOAQGYOQTG-UHFFFAOYSA-N
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)