611891
Formamide solution
NMR reference standard, 45% in DMSO-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
grado
NMR reference standard
analytical standard
Nivel de calidad
concentración
45% in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
técnicas
NMR: suitable
tubo de RMN tamaño
5 mm × 8 in.
idoneidad
suitable for NMR (reference standard)
aplicaciones
environmental
Formato
single component solution
cadena SMILES
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
Clave InChI
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Cantidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)