Merck
59921
Supelco
D-Glyceric acid sodium salt
analytical standard
Sinónimos:
(R)-2,3-Dihydroxypropanoic acid sodium salt, Sodium D-glycerate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H6O4 · xNa+
Número de CAS:
Peso molecular:
106.08 (free acid basis)
Código UNSPSC:
41116107
grado
analytical standard
Ensayo
≥95.0% (TLC)
actividad óptica
[α]/D 18.5±3.0°, c = 1 in H2O
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
impurezas
≤5% water (calculated from elemental analysis)
InChI
1S/C3H6O4/c4-1-2(5)3(6)7/h2,4-5H,1H2,(H,6,7)/t2-/m1/s1
Clave InChI
RBNPOMFGQQGHHO-UWTATZPHSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)