Merck
59799
Supelco
4-(Diethylaminomethyl)benzhydrazide
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
4-(Diethylaminomethyl)benzoic acid hydrazide, 4-(Diethylaminomethyl)benzoic hydrazide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H19N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
221.30
Beilstein:
13743368
Número MDL:
Código UNSPSC:
41121800
ID de la sustancia en PubChem:
grado
for HPLC derivatization
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
calidad
LiChropur
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(NN)C1=CC=C(CN(CC)CC)C=C1
InChI
1S/C12H19N3O/c1-3-15(4-2)9-10-5-7-11(8-6-10)12(16)14-13/h5-8H,3-4,9,13H2,1-2H3,(H,14,16)
Clave InChI
GIGSNSOHCRCJJS-UHFFFAOYSA-N
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yoshio Suzuki et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 20(3), 475-482 (2004-04-08)
Novel labeling reagents, called MS probes, which possess a positively charged quaternary amine moiety and can transform a neutral analyte into a charged compound by simply mixing with the analyte and allowing the mixture to stand from several minutes to