Saltar a
59573
Acid Red 33
analytical standard
Sinónimos:
5-Amino-4-hydroxy-3-phenylazo-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, Acid Red 33 disodium salt, Disodium 5-amino-4-hydroxy-3-(phenylazo)-naphthalene-2,7-disulfonate, Food Red 12
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
212,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H11N3Na2O7S2
Número CAS:
Peso molecular:
467.38
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-656-9
Colour Index Number:
17200
MDL number:
212,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
O=S(C1=CC2=CC(S(=O)([O-])=O)=CC(N)=C2C(O)=C1/N=N/C3=CC=CC=C3)([O-])=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C16H13N3O7S2.2Na/c17-12-8-11(27(21,22)23)6-9-7-13(28(24,25)26)15(16(20)14(9)12)19-18-10-4-2-1-3-5-10;;/h1-8,20H,17H2,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/b19-18+;;
InChI key
LQJVOKWHGUAUHK-BUFQOAPZSA-L
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
498236719587613
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)