Merck
55661
Millipore
Hybriscan D kit
Listeria, suitable for food and beverages, microbiology and in situ hybriziation
Sinónimos:
Listeria HybriScanD, FastScan Listeria
Seleccione un Tamaño
96 TESTS
404,00 €
404,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
96 TESTS
404,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41171621
NACRES:
NA.85
404,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Nombre del producto
HybriScanD Listeria, suitable for microbiology
fabricante / nombre comercial
(HybriScan)
Nivel de calidad
técnicas
microbe id | in situ hybriziation: suitable
aplicaciones
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Listeria spp.
Descripción general
HybriScan D kits detect and simultaneously identify microorganisms using rRNA as the detection target. The principle is based on in situ sandwich hybridization with two specific probes. As the rRNA of dead cells is degraded in the presence of RNase, only living cells are detected. Each cell has several thousand rRNA copies, so neither PCR nor a polymerase is needed for this technology, which means that this molecular biology test is not inhibited by the sample matrix, for example food, beverages and water.
Características y beneficios
Sensitivity (after pre enrichment): 1 cfu/25g
Información legal
HybriScan is a trademark of ScanBec GmbH
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)