Merck
55193
Supelco
Imperatorin
analytical standard
Sinónimos:
9-[(3-METHYL-2-BUTEN-1-YL)OXY]-7H-FURO[3,2-G][1]BENZOPYRAN-7-ONE
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H14O4
Número de CAS:
Peso molecular:
270.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
impurezas
≤1.0% water
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C\C(C)=C\COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
InChI
1S/C16H14O4/c1-10(2)5-7-19-16-14-12(6-8-18-14)9-11-3-4-13(17)20-15(11)16/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3
Clave InChI
OLOOJGVNMBJLLR-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Imperatorin is a modulator of p38, ERK pathway.
Imperatorin is a modulator of p38, ERK pathway. Imperatorin increases BMP-2 expression (mRNA) and increases bone density/volume and mineralization in vivo.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)