Merck
53859
Supelco
Carbofuran
reference material
Sinónimos:
2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranol N-methylcarbamate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H15NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
221.25
Beilstein:
1428746
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
reference material
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mp
150-153 °C (lit.)
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CNC(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12
InChI
1S/C12H15NO3/c1-12(2)7-8-5-4-6-9(10(8)16-12)15-11(14)13-3/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,13,14)
Clave InChI
DUEPRVBVGDRKAG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2