51881
9-cis-Astaxanthin
analytical standard
Sinónimos:
(3S,3′S, 9-cis)-3,3′-Dihydroxy-β,β-carotene-4,4′-dione
Seleccione un Tamaño
979,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
979,00 €
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤10% all-trans-Astaxanthin (HPLC)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−70°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?