Documentos clave
51869
Supelco
Cesium chloride buffer
for flame atomic absorption spectrometry
Sinónimos:
Cesium chloride solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
ClCs
Número de CAS:
Peso molecular:
168.36
Código UNSPSC:
41116004
grado
for flame atomic absorption spectrometry
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
49.5-50.4 g/L CsCl in H2O
densidad
1.031-1.041 g/mL at 20 °C
trazas de catión
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤5 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Otras notas
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
102039
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)