Documentos clave
1.02038
Supelco
Cesium chloride
for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Cesium chloride
Seleccione un Tamaño
25 G
138,00 €
100 G
415,00 €
138,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
138,00 €
100 G
415,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
ClCs
Número de CAS:
Peso molecular:
168.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
231-600-2
NACRES:
NA.21
138,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99.5% (silver nitrate titration)
Formulario
solid
potencia
2004 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
646 °C
solubilidad
1860 g/L
densidad
3.97 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
1800 kg/m3
trazas de anión
sulfate (SO42-): ≤0.002%
trazas de catión
Al: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.0003%
K: ≤0.002%
Li: ≤0.00005%
Mg: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.002%
Pb: ≤0.0001%
Rb: ≤0.008%
Zn: ≤0.0003%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cs+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Nota de análisis
Assay (argentometric): ≥ 99.5 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Al (Aluminium): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0003 %
Fe (Iron): ≤ 0.0003 %
K (Potassium): ≤ 0.002 %
Li (Lithium): ≤ 0.00005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.002 %
Pb (Lead): ≤ 0.0001 %
Rb (Rubidium): ≤ 0.008 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0003 %
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable