Merck
51803
Millipore
Gruft Mycobacterial Supplement
suitable for microbiology
Sinónimos:
Mycobacterial Supplement according to Gruft
Seleccione un Tamaño
5 AMP
49,70 €
49,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 AMP
49,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
49,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
esterilidad
sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
veterinary
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
mycobacteria
Descripción general
An antibiotic and enrichment supplement recommended for the selective cultivation of Mycobacteria. Added to TB-Medium according to Lowenstein Jensen (Cat. No.63237) penicillin and nalidixic acid inhibit bacteria Gram negative and Gram positive. Ribonucleic Acid is used as growth factor.
Aplicación
for the selective cultivation of Mycobacteria
Componentes
(per vial sufficient for 400 mL medium)
Penicillin 20,000 IU, Nalidixic acid 14.0 mg, Ribonucleic acid 20.0 mg
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Identifying Mycobacterium species crucial due to varying clinical significance; some pathogenic, others not.